Learn More
Applied Biosystems™ High Resolution Melt (HRM) Software v2.0
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Das schnelle Echtzeit-PCR-System 7500 liefert präzise Ergebnisse mit schnellem Thermocycling in einem standardmäßigen 96-Well Format. Erzielen Sie Hochdurchsatz-HRM-Analysen mit dem 384-Well 7900HT, dem Goldstandard für Hochdurchsatzsysteme.
Die High Resolution Melt (HRM)-Analyse ist eine Alternative zum DHPLC-Sequenzierungsscreening neuer Genvarianten. Die AB HRM-Anwendung erfordert keine Temperaturverschiebung, was zu einer größeren Wahrscheinlichkeit führt, neue homozygote Mutationen zu identifizieren, als bei Methoden, die eine Temperaturverschiebung erfordern.
• Verkürzen Sie die Analysezeit durch das automatische Aufrufen von Genotypen und das automatische Auslassen der Kontrollen ohne Vorlage
• Minimieren Sie die Subjektanalyse durch automatische Gruppierung unbekannter Variantencluster
• Ermöglichen Sie eine einfache Datenüberprüfung mit anpassbaren Plot-Ansichten, erweiterbaren Fenstern und einer Ein-Klick-Farbzuweisung, um Kurven von Interesse hervorzuheben.
• Möglichkeit zur Analyse mehrerer Ziele (Assays) auf einer Platte
Identifizierung weiterer neuer Varianten, schnell und präzise
Die Möglichkeit, neue Varianten leicht zu identifizieren, ist für erfolgreiche HRM-Anwendungen von entscheidender Bedeutung. Durch den Wegfall des Temperaturverlagerung konnte die Applied Biosystems HRM-Lösung homozygote Variantenproben in 97,5 % der Bevölkerung deutlich von homozygoten Wildtypproben unterscheiden, während das andere HRM-System von Mitbewerber R sie nur in 10 % der Bevölkerung unterscheiden konnte. Alle Genotypen werden von den jeweiligen Softwarepaketen automatisch aufgerufen und vom Betreiber nicht verändert. Klasse 1 SNP (A/G), mehrere technische Replikate von neun DNA-Proben, die drei Genotypen darstellen: Homozygoter Wildtyp (G/G), homozygoter Mutant (A/A) und heterozygoter Mutant (A/G).
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 1 Software-CD |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 Fast System |