Learn More
Aalborg™ EDELSTAHLVENTIL HOCHAUFLOESEND NR1 NR1
Das Aalborg™ Ventil mit hoher Auflösung aus Edelstahl eignet sich für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Anwendungen.
235.32 €
Spezifikation
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 121 °C |
---|---|
Typ | Hochauflösendes Ventil |
Produktcode | Marke | Luftstromrate | Wasserflussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Luftstromrate | Wasserflussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11737549
|
Aalborg™
VM1-SV-2A |
200 ml/min | 6 ml/min |
235.32 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11757549
|
Aalborg™
VM3-SV-2A |
1.000 ml/min | 30 ml/min |
235.32 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11787549
|
Aalborg™
VM4-SV-2A |
2.500 ml/min | 70 ml/min |
235.32 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Für hohe Auflösung
- Entwickelt für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Anwendungen.
- Sie können auch als Absperrventile verwendet werden.
- Die Gehäuse der Ventile werden durch formstabile Metallhülsen verstärkt.
- Die Buchsen bestehen aus plattiertem Messing oder Edelstahl 316.
Spezifikation
121 °C | |
Hochauflösendes Ventil |