Learn More
Grant Instruments Hochgeschwindigkeits-Minizentrifuge
Artikelnummer. 30274335
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 1,5/2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
30274335 12 x 1,5/2 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30274335 Lieferant Grant Instruments Lieferanten-Nr. MICROSPIN 12 PLUS
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Programmierbare, kompakte Tischzentrifuge für biomedizinische Labore.
  • Microspin 12 Plus wird zur Extraktion von RNA/DNA-Proben, zur Sedimentation biologischer Komponenten sowie zur biochemischen und chemischen Analyse von Mikroproben verwendet.
  • Ein bürstenloser Motor bietet geräuschlosen Betrieb bei maximaler Drehzahl und lange Lebensdauer.
  • Ein Winkelrotor ist für die Aufnahme von 12 ausgelegt. Eppendorf Mikroröhrchen und Spin-Säulen.
  • Der Rotor besteht aus Aluminium, ist mit einem Befestigungsdeckel versehen und gehört zur Standardausstattung der Zentrifuge.
  • Durch die konstante Luftströmung um den Rotor wird das Risiko einer Überhitzung der Proben während des Betriebs verringert.
  • Metallische Schutzeinsätze im Inneren des Gehäuses und des Deckels, eine automatische Unwuchtabschaltung und eine Deckelverriegelung gewährleisten einen sicheren Betrieb. Das Ende der Zentrifugation wird durch ein akustisches Signal angezeigt.
  • Das externe Netzteil ermöglicht den Betrieb von Microspin 12 Plus in Kühlräumen (bei Umgebungstemperaturen von 4 °C °bis 40 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 12 x 1,5/2 ml
Max. Geschwindigkeit 16,220 rpm
Max. RZB 15,994 x g
Display LCD
Außenhöhe (angloamerikanisch) 5 in.
Außenhöhe (metrisch) 125 mm
Außenlänge (angloamerikanisch) 9,45 in.
Außenlänge (metrisch) 240 mm
Zeitschaltuhr 90 min
Außenbreite (angloamerikanisch) 7,87 in.
Außenbreite (metrisch) 200 mm
Zertifizierung/Konformität EC
Typ Mikrozentrifuge
Enthält Mikrotubenadapter
Stromstärke 2,5 A
Luftgekühlt Yes
Abmessungen (L x B x H) außen 240 x 200 x 125 mm
Reglertyp Montierter Membranregler
Tiefe (angloamerikanisch) 9,45 in.
Tiefe (metrisch) 240 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroröhrchen
Modell MICROSPIN 12 PLUS
Wirkleistung 60 W
Maximaler Kraftbereich 53 bis 15.588 xg
Maximaler Drehzahlbereich 1.000 bis 16.250 U/min
Rotor inklusive Yes
Gewährleistung 2 Jahre
Gekühlt Nein
Antriebssystem Bürstenlos
Laufzeit 15 Sek. bis 90 Min.
Standards EC
Nettogewicht 3.5 kg
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 230 V
Farbe Weiß, Blau
Menge Je 1