Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturofen, MoSi2-Beheizung
Artikelnummer. 15521092 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 l
4 l
8 l
Temperatur (metrisch):
1.750 °C
1600 °C
1800 °C
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Temperatur (metrisch) unitSize
15521092 8 l 1600 °C 1 Stück
15581082 2 l 1600 °C 1 Stück
15591082 2 l 1.750 °C 1 Stück
15501092 2 l 1800 °C 1 Stück
15559572 4 l 1600 °C 1 Stück
15511092 4 l 1800 °C 1 Stück
15531092 8 l 1.750 °C 1 Stück
15541092 8 l 1800 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15521092 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. LHT816PN
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese kompakten Hochtemperaturöfen sind als Tischmodelle konzipiert und bieten eine Vielzahl von Vorteilen.Die erstklassige Verarbeitung aus hochwertigen Materialien und einfache Bedienung machen diese Öfen zu Allroundgeräten in Forschung und Labor.
  • Regler: P470
Spezifikation
Reglertyp P470
Beschreibung Hubtür
Kapazität (metrisch) 8 l
Temperatur (metrisch) 1600 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 150 x 300 x 150 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 470 x 810 x 760+260 mm