Beschreibung
- Regler: C450
- Tischmodell
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | C450 |
| Beschreibung | Hubtür |
| Kapazität (metrisch) | 1,5 l |
| Temperatur (metrisch) | 1550 °C |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 110 x 120 x 120 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 340 x 300 x 460 mm |