Beschreibung
- Regler:Gehäuse C550
- Tischmodell
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | Gehäuse C550 |
| Beschreibung | Klapptür |
| Kapazität (metrisch) | 3 L |
| Temperatur (metrisch) | 1.500 °C |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 120 x 210 x 120 mm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 415 x 545 x 490 mm |