Spezifikation
| Farbe | Rot |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
| Material | Rotes, nicht blutendes Silikon |
| Septum | Hochtemperaturseptum |
| Temperaturbereich (metrisch) | 320 °C |
| Menge | 50/Packung |
| Dicke (metrisch) | 3 mm |