Learn More
Macherey-Nagel™ Hochtemperatursepten
Artikelnummer. p-8012131 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
17 mm
Packungsgröße:
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10239361 11 mm 50 Stück
10371532 10 mm 50 Stück
10756302 12 mm 50 Stück
10299591 17 mm 50 Stück
10651092 9 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10239361 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 702621
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Farbe Rot
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Material Rotes, nicht blutendes Silikon
Septum Hochtemperaturseptum
Temperaturbereich (metrisch) 320 °C
Menge 50/Packung
Dicke (metrisch) 3 mm