Learn More
Hochtemperatur-Viskositätsstandard; UKAS ISO/IEC 17025- und ISO 17034-zertifiziert, Viskosität 34,33 mPa.s (60 °C), Paragon Scientific™
Die ISO 17025/ISO 17034-zertifizierten Viskositätsstandards von Paragon für hohe Temperaturen dienen zur Kalibrierung und Verifizierung von Kapillarglas-Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten, bei denen die Betriebstemperatur präzise geregelt wird.
Marke:  Paragon Scientific N100S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Artikelnummer. 16000270
  • 84.70 € / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Kinematische (cSt) und dynamische Viskosität (mPa·s) sowie Dichte (g/ml) bei allen Temperaturen
  • Standardpackungsgröße 500 ml
  • Vollständig rückführbar auf nationale Normen
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 2 Jahre Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
Sonderangebote
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.