Learn More
JULABO™ HighTech™ Cryo-Compact Umwälzbad
Bietet eine Heizleistung von 2 kW/Klassifizierung 3 nach DIN 12876-1. Die Julabo™ HighTech™ Cryo-Compact-Thermostatbäder verfügen über Pumpenanschlüsse für externe Temperaturanwendungen.
6625.00 € - 7565.00 €
Spezifikation
Umgebungstemperatur | 5 bis 40°C |
---|---|
Display | VFD, LCD |
Heizleistung | 2 kW |
Enthält | Jeweils 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche 8 und 12 mm I.D. (Pumpenanschlüsse M16x1 innen) |
Pumpenkapazität | 22 bis 26 l/min; 0,2 bis 0,7 bar |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich | Kapazität (metrisch) | Innenbreite (metrisch) | Stromstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich | Kapazität (metrisch) | Innenbreite (metrisch) | Stromstärke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10795173
|
JULABO™
9400331 |
&Minus;30 bis +200&Grad;C | 3,5 l | 160,02 mm | 14 A |
6625.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10305353
|
JULABO™
9400341 |
−40 bis +200&Grad;C | 5,5 l | 190,5 mm | 16 A |
7565.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Ergonomisches Design und einfache Bedienung
- Geringe Gesamtabmessungen für geringsten Platzbedarf
- Spritzwasserfeste Tastatur
- Helle Fluoreszenzanzeige (VFD) und interaktive LCD-Dialoganzeige
- Hochpräzise ICC-Kaskaden-Temperaturregelung
- RS232/RS485-Schnittstelle für Anschluss an PC
- Elektronisch einstellbare Pumpenstufen
- Externer Anschluss für Pt100 Temperaturfühler
- Integrierter Programmgeber mit 6 x 60 Programmschritten
- Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand
- Drei-Punkt-Kalibrierung
- TCF-Funktionen zur Temperaturregelung
- Einstellbare Übertemperaturabschaltung
- Klassifizierung 3 nach DIN 12876-1
- Pumpenanschlüsse für externe Temperaturanwendungen
- Badöffnung zur Temperaturregelung von kleinen Objekten im Bad
- Abfluss an der Vorderseite
- Verfügbare Spannungsmodelle: 230 V/50 Hz, 230 V/60 Hz, 115 V/60 Hz
Spezifikation
5 bis 40°C | |
2 kW | |
22 bis 26 l/min; 0,2 bis 0,7 bar | |
±0,02&Grad;C | |
30,48 mm | |
60 Hz |
VFD, LCD | |
Jeweils 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche 8 und 12 mm I.D. (Pumpenanschlüsse M16x1 innen) | |
0,01 °C | |
459,74 mm | |
115 V |