Learn More
HINT3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA555729
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15723651
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MAEEQVNRSA GLAPDCEASA TAETTVSSVG TCEAAAKSPE PKDYDSTCVF CRIAGRQDPG TELLHCENED LICFKDIKPA ATHHYLVVP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 47%, Rat - 58%.
HINT3 Polyclonal antibody specifically detects HINT3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HINT3
Polyclonal
Unconjugated
HINT3
HINT3; HINT-3; HINT4; histidine triad nucleotide binding protein 3; histidine triad nucleotide-binding protein 3; HIT-like protein
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
135114
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9NQE9
HINT3
Recombinant protein corresponding to Human HINT3