missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIP-55 Antibody (OTI6C9), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30037354 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30037354 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30037354 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP271841PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

HIP-55 Monoclonal antibody specifically detects HIP-55 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HIP-55
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI6C9
Konjugat PE
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias ABP1, Cervical SH3P7, CMAP, Drebrin-F, drebrin-like, drebrin-like protein, HIP-55SH3P7Cervical mucin-associated protein, HPK1-interacting protein of 55 kDa, SH3 domain-containing protein 7, src homology 3 domain-containing protein HIP-55
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human DBNL (NP_054782) produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 28988
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.