missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIP1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA553068

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15791011

  • 550.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: NFLRASALSE HISPVVVIPA EASSPDSEPV LEKDDLMDMD ASQQNLFDNK FDDIFGSSFS SDPFNFNSQN GVNKDEKDHL IERLYREISG LKAQLENMKT ESQRVVLQLK GHVSELEADL AEQQHLRQQA ADDCEFLRAE LDELRRQRED Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 88%.

HIP1 Polyclonal antibody specifically detects HIP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

HIP1
Polyclonal
Unconjugated
HIP1
2610109B09Rik; A930014B11Rik; E130315I21Rik; HIP I; hip1; HIP-1; HIP-I; huntingtin interacting protein 1; huntingtin-interacting protein 1; Huntingtin-interacting protein I; ILWEQ; Kiaa4113; mKIAA4113; SHON; SHONbeta; SHONgamma
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
192154, 215114, 3092
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O00291, Q8VD75
HIP1
Recombinant protein corresponding to Human HIP1
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only