Learn More
Invitrogen™ HIPK2 Recombinant Human Protein
HIPK2 is a nuclear serine/threonine kinase.
632.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_073577.3 |
---|---|
Molekulargewicht | 73kDa |
Lagerungsbedingungen | Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. |
Gen-Alias | HIPK2 |
Kinase-Familie | DYRK Kinase Family |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10175653
|
Invitrogen™
PV5275 |
10μg |
632.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15458703
|
Invitrogen™
PR9004A |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15458783
|
Invitrogen™
PV5276 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
HIPK2 is linked to transcriptional regulation and apoptosis.Spezifikation
NP_073577.3 | |
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. | |
DYRK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
73kDa | |
HIPK2 | |
Human | |
GST Tag |