Learn More
HIPK4 Recombinant Human Protein
HIPK4 Recombinant Human Protein
Marke:  Invitrogen PV3852
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
Artikelnummer. 11513587
  • 632.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
HIPK4 is a homeodomain-interacting protein kinase and has been demonstrated to phosphorylate p53.
Spezifikation
Spezifikation
NP_653286
Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Target and Lead Identification and Validation, Kinase Assay
96.9kDa
10μg
For research use only. Not for use in diagnostic procedures
HIPK4
HIPK4 was pre-diluted in enzyme dilution buffer and assayed in 25mM Tris (pH 7.5), 10mM MgCl2, 0.5mM EGTA, 0.5mM Na3VO4, 5mM β-glycerophosphate, 2.5mM DTT, 0.01% Triton™ X-100, 200μM ATP, 667μg/mL myelin basic protein (MBP) and trace [32P]-γ-ATP for 10 minutes at 30°C
HIPK4 Recombinant Human Protein
Human
Baculovirus
Serine/threonine kinase
0.42mg/mL
1387, 147746
HIPK4 Recombinant Human Protein
–80°C
1 Each
HIPK4 Recombinant Human Protein
DYRK
81nmoles of phosphate transferred to myelin basic protein (MBP) per minute per mg of total protein at 30°C. Activity determined at a final protein concentration of 8.33μg/mL
GST Tag
Kinase and inhibitors
75% by SDS-PAGE