Learn More
Hirsutidin Chloride, TRC
Artikelnummer. 30404606
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
2.5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30404606 0.5 mg
30407883 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30404606 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH3568000.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4092-66-4
Summenformel C18 H17 O7 . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 380.776
Synonym 3,5-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-7-methoxy-1-benzopyrylium Chloride, 3,4',5-Trihydroxy-3',5',7-trimethoxyflavylium Chloride, Hirsutidin, Hirsutinidol Chloride
IUPAC-Name 2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-7-methoxychromenylium-3,5-diol;chloride
SMILES [Cl-].COc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)c3cc(OC)c(O)c(OC)c3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hirsutidin Chloride
Menge 0.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H16O7.ClH/c1-22-10-6-12(19)11-8-13(20)18(25-14(11)7-10)9-4-15(23-2)17(21)16(5-9)24-3;/h4-8H,1-3H3,(H2-,19,20,21);1H
Formelmasse 380.066