missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HISPPD1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 26018-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16884545

  • 112.71 € / 20 Mikroliter

Voraussichtliches Versanddatum: 18-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Inositol phosphates.
Spezifikation

Spezifikation

HISPPD1
0.24 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O43314
HISPPD1, hsVIP2, InsP6 and PP IP5 kinase 2, IP7K2, KIAA0433, PPIP5K2, VIP1 homolog 2, VIP2
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
23262
Western Blot
Unconjugated
PPIP5K2
Liquid
PPIP5K2
HISPPD1 Fusion Protein Ag23374
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation