Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Cobalt Superflow Agarose
Hochreine Aufreinigung im großen Maßstab von Polyhistidin-getaggten Proteinen mit diesem Superflow 6-Träger mit vierzähnigem Chelatliganden, beladen mit zweiwertigem Kobalt.
141.00 € - 8030.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern. |
---|---|
Form | Flüssige Suspension |
Produktlinie | HisPur™ |
Ziel | His-markiertes Protein |
Typ | Agarose |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13474179
|
Thermo Scientific™
25228 |
10 ml |
141.00 €
10 Milliliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13484179
|
Thermo Scientific™
25231 |
1 l |
8030.00 €
1 Liter |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13414189
|
Thermo Scientific™
25230 |
250 ml |
2715.00 €
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13404189
|
Thermo Scientific™
25229 |
50 ml |
622.00 €
50 Milliliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Durchführung einer hochreinen Aufreinigung im großen Maßstab von Polyhistidin-getaggten Proteinen mit Thermo Scientific™ HisPur Cobalt Superflow Agarose, einem Superflow 6-Träger mit vierzähnigem Chelatliganden, der mit zweiwertigem Kobalt beladen ist.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
HisPur Cobalt Superflow Agarose ist ein stark quervernetztes, strapazierfähiges Resin, das bei den Flussraten im Rahmen einer FPLC-Reinigung in mittlerem bis großem Maßstab nicht zusammengedrückt wird. Das Resin ist gegen eine Reihe von Chemikalien und pH-Werten beständig und kompatibel mit häufigen In-Situ-Reinigungsverfahren. Im Vergleich zu Nickel und anderen Liganden für die immobilisierte Metallaffinitätschromatographie (IMAC) sorgt Kobalt für eine größere Spezifität bei der Reinigung von Proteinen mit His-Tags. Die spezifische Bindung von HisPur Cobalt Superflow Agarose führt zu einem höheren Reinheitsgrad der eluierten Fraktionen, der weitere Polishing-Schritte überflüssig macht.Leistungsmerkmale:
Robust – Der Träger mit Beads aus stark quervernetzter, 6%iger Superflow Agarose toleriert lineare Flussraten bis zu 1.200 cm/h, wobei dank des vierzähnigen Chelatliganden das Auslaugen von Kobalt auf ein Minimum begrenzt bleibt
Hohe Ausbeute – Bindet 20 mg 6xHis-GFP pro Milliliter Harz bei einer linearen Flussrate von 150 cm/h; kann abhängig von der Flussrate mehr als 30 mg/ml Harz binden
Hohe Reinheit – Die Spezifität der Bindung von Kobalt an die Histidin-Tags sorgt für eine Kontamination der eluierten Fraktionen in Form von unspezifischen Proteinen von unter 10 %
Kompatibel – Bleibt nach Exposition gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien und pH-Bedingungen funktionsfähig
Kosteneffektiv – Harz bleibt auch nach mehreren Reinigungs- und Wiederverwendungszyklen stabil
Empfohlen für:
FPLC-Reinigung von Polyhistidin-Tag-Proteinen im Großmaßstab
Spezifikation
Bei 4 °C lagern. | |
HisPur™ | |
Agarose | |
Flasche |
Flüssige Suspension | |
His-markiertes Protein | |
Metallchelat, divalentes Kobalt | |
Affinität, Agarose-Harz |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.