Learn More
HIST1H2BL Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA548429
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15662725
  • 467.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Predicted to react with mouse based on sequence homology.
HIST1H2BL Polyclonal antibody specifically detects HIST1H2BL in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HIST1H2BL
Polyclonal
Unconjugated
H2BC13
dJ97D16.4; H2B histone family, member C; H2B/c; H2BFC; HIST1H2BL; histone 1, H2bl; histone cluster 1, H2bl; histone H2B type 1-L; Histone H2B.c; Histone H2Bc
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
8340
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q99880
H2BC13
KLH conjugated synthetic peptide between 1-30 amino acids from the N-terminal region of human HIST1H2BL.
400 μL