Learn More
Histone H2B.2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA548430
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15672725
  • 470.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Predicted to react with mouse based on sequence homology.
Histone H2B.2 Polyclonal antibody specifically detects Histone H2B.2 in Human, Mouse samples. It is validated for ChIP Assay, Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Histone H2B.2
Polyclonal
Unconjugated
H2BC17
dJ193B12.2; H2B histone family, member N; H2B.2; H2B/n; H2BFH; H2BFN; HIST1H2BO; histone 1, H2bo; histone cluster 1, H2bo; histone H2B type 1-O; Histone H2B.2; histone H2B.n; Histone H2B2; Histone H2Bn
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
8348
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ChIP Assay, Immunocytochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P23527
H2BC17
KLH conjugated synthetic peptide between 1-30 amino acids from the N-terminal region of human HIST1H2BO/HIST1H2BH.
400 μL
Primary
Human, Mouse