Learn More
Histamine H1R Antibody (480054), FITC, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18688503 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18688503 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18688503 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB4726F
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Histamine H1R Monoclonal antibody specifically detects Histamine H1R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Histamine H1R
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 480054
Konjugat FITC
Verdünnung Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias H1R, H1-R, hisH1, histamine receptor H1, subclass H1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Histamine H1 R, Met1-Ser487, Accession # AAH60802
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR, Immune System Diseases, Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3269
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1