Learn More
Histamine H3R Antibody (2420B), HRP, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18607923 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18607923 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18607923 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB102001H
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Histamine H3R Monoclonal antibody specifically detects Histamine H3R in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Histamine H3R
Anwendungen Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 2420B
Konjugat HRP
Verdünnung Flow Cytometry, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias GPCR97G protein-coupled receptor 97, G-protein coupled receptor 97, H3R, HH3R, histamine H3 receptor, histamine receptor H3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide containing Human/Mouse/Rat Histamine H3 R, Accession # Q9Y5N1
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR, Immunology, Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11255
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Isotype IgG