Learn More
Histone H1.3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA563205
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15740982
  • 512.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: KKAGATAGKR KASGPPVSEL ITKAVAA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 85%.
Histone H1.3 Polyclonal antibody specifically detects Histone H1.3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Histone H1.3
Polyclonal
Unconjugated
H1-3
H1 histone family, member 3; H1 VAR.4; H1.3; H1D; H1f3; H1s-2; H1s-4; Hist1h1d; histone 1, family 3; histone 1, H1d; histone cluster 1, H1d; histone H1.3; Histone H1c; histone H1s-2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
3007
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P16402
H1-3, HIST1H1D
Recombinant protein corresponding to Human Histone H1.3