missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Histone H1.4, p Thr17 Antibody (3E1), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30026106 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
50 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30026106 50 μL 50 Mikroliter
30029174 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30026106 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP32642050ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Histone H1.4 Monoclonal antibody specifically detects Histone H1.4 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Histone H1.4
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 3E1
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:30-1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Gen-Alias dJ221C16.5, H1 histone family, member 4, H1.4, H1F4H1E, histone 1, H1e, histone cluster 1, H1e, histone H1.4, Histone H1b, MGC116819
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthesized peptide [UniProt P10412]
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Epigenetics
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3008
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.