Learn More
Simport™ Scientific Histosette™ I Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassette
Für die Aufnahme von Biopsieproben während des Einbettungsvorgangs. Die Simport™ Scientific Histosette™ I Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassette eignet sich für verschiedene Modelle von Kassetten-Beschriftungsgeräten.
Marke:  Simport™ Scientific M499-11
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11601210
  • 87.20 € / 1500 Stück
Verfügbar ab
24-02-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polymer mit hoher Dichte, Acetal
  • Hält Proben sicher in Flüssigkeit eingetaucht
  • Beständig gegen die chemische Wirkung der meisten histologischen Lösungsmittel
  • 45°-Winkel vorderer Schreibbereich
  • Ein einteiliger integrierter Deckel macht separate Stahldeckel überflüssig
  • Effiziente Durchflussschlitze maximieren den Flüssigkeitsaustausch und sorgen für die erforderliche Entwässerung
  • Die rückseitig angebrachte Lasche ermöglicht einen freien vorderen Markierungsbereich
  • Öffnen und schließen Sie die Kassetten so oft wie nötig – die Kassetten werden immer wieder sicher verriegelt
  • In 11 Farben erhältlich
Bestellinformation
Jeder Karton enthält 3 Spenderboxen mit je 500 Kassetten
Zertifizierungen
CE-Zeichen
Spezifikation
Spezifikation
Yes
45°
Acetal
Biopsy cassette
Orange
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Nur zur In-vitro-Diagnostik (IVD).