Learn More
Simport™ Histosette™ I Biopsieverarbeitung und Einbettkassetten
Speziell für die Aufnahme von Biopsieproben während des Einbettungsvorgangs sowie in einer Speicherdatei entwickelt.
Marke:  Simport™ M491-11
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.95000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10384461
  • 65.95 € / 1500 Stück
Verfügbar ab
20-04-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Acetal
  • Einweg-Kunststoffkassetten
  • Vordere Schreibfläche in einem 30°-Winkel
  • Nicht geeignet für automatisierte Drucker
  • Jeder Karton enthält 3 Spenderboxen mit je 500 Kassetten
Spezifikation
Spezifikation
1500/Karton
Orange
Biopsie-/Einbettkassette
30°
Acetal