Learn More
Simport™ Scientific Histosette™ II Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassette in Quickload™-Spenderboxen
Sichern Sie Proben während der Verarbeitung mit der Simport Scientific™ Histosette™ Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassette. Hält Proben sicher in Flüssigkeit eingetaucht. Die Durchfluss-Schlitze maximieren den Flüssigkeitsaustausch. Ein einteiliger integrierter Deckel macht separate Stahldeckel überflüssig.
Marke:  Simport™ Scientific M493-5T
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11601180
  • 214.00 € / 2000 Stück
Verfügbar ab
01-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In Quickload™-Schnellladerhülse
  • Vordere Schreibfläche in einem 45°-Winkel
  • Öffnen und schließen Sie die Kassetten so oft wie nötig — die Kassetten werden immer wieder sicher verriegelt
  • Die rückseitig angebrachte Lasche ermöglicht einen freien vorderen Markierungsbereich
  • Geeignet für automatisierte Drucker
  • Aus Acetal
  • Beständig gegen die chemische Wirkung der meisten histologischen Lösungsmittel
Bestellinformation
Jeder Karton enthält 50 QuickLoad™-Spenderboxen mit je 40 Kassetten
Zertifizierungen
CE-IVD
Spezifikation
Spezifikation
2000
Yellow
Acetal