Learn More
Cytiva GE Healthcare HisTrap™ FF-Säulen: 7 x 25 mm
Artikelnummer. 11890073 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 × 5 ml
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11890073 100 × 5 ml 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11890073 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17525502
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Optimiert für die Reinigung von Histidin-getaggten Proteinen direkt aus homogenisierten, ungeklärten Zellen.
  • Vorgepackt mit vorgeladener Ni Sepharose™ 6 Fast Flow Medien
  • Säulenmaterial: Polypropylen
  • Säurebettabmessungen: 7 x 25 mm
  • Proteinbindungsvermögen ca. 40 mg/ml des Mediums mit vernachlässigbarer Entweichung von Nickelionen
  • Kompatibel mit zahlreichen Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Additiven
  • Einfache Anwendung mit Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem
  • Verbindung von Säulen in Reihe zur Kapazitätssteigerung möglich
Medium
  • Matrix: 6 % quervernetzte Agarose
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
  • pH-Stabilität in Betriebsumgebung: 3 bis 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettvolumen 5 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,2 in.
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Flussrate < 4 ml/min
Material Polypropylen
pH-Bereich 3 bis 12
Support-Typ 6 % hochvernetzte Agarose
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
Max. Betriebsdruck 5 bar
Menge 100 × 5 ml
Typ Vorgepackte Säule