Learn More
Cytiva HisTrap HP, 100 Säulen
Artikelnummer. 11555674 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 x 1 ml
100 x 5 ml
Säulenbettvolumen:
1 ml
5 ml
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Säulenbettvolumen unitSize
11555674 100 x 1 ml 1 ml 100 Stück
11880073 100 x 5 ml 5 ml 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11555674 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17524705
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Stellt sicher, dass die Erfassung Histidin-getaggter Proteine in der IMAC mit hoher Ausbeute erfolgt. GE Healthcare HisTrap HP 100 Säulen sind mit Ni Sepharose High Performance vorgepackt und für eine einfache, hochauflösende Reinigung mittels Metallchelatchromatographie (IMAC) konzipiert.
HisTrap HP 1 ml- und 5 ml-Säulen dienen zur Reinigung Histidin-getaggter Proteine in einem Schritt. Die Säulen sind mit Ni Sepharose High Performance vorgepackt, was eine zuverlässige Zielproteinerfassung bei mehrmaliger IMAC-Aufreinigung gewährleistet. Die hohe Stabilität und der breite Kompatibilitätsbereich von Ni Sepharose High Performance sorgen für gute biologische Aktivität und erhöht die Produktausbeute. Gleichzeitig wird der Bereich geeigneter Einsatzbedingungen erheblich erweitert.
  • Hohe Bindungskapazität — mit mindestens 40 mg/ml Chromatographiemedium
  • Mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Detergenzien, Vergällungsmitteln und anderen Additiven kompatibel
  • Ni vernachlässigbar2+ Verlust
  • Einfache manuelle Bedienung mit Spritze, Pumpe oder Chromatographiesystem wie z. B. Ä KTA Design
  • Zur Aufreinigung einer Reihe getaggter Proteine verwendbar
  • 100-Säule-Großpackung für Komfort und Wirtschaftlichkeit
HisTrap HP-Säulen lassen sich auch für die Aufreinigung getaggter Proteine mit kürzeren oder längeren Polyhistidin-Tags verwenden, wie z. B. (Histidin)4 oder (Histidin)10. Das kürzere (Histidin)4 bindet sich schwächer; längeres (Histidin)10 bindet sich stärker als (Histidin)6. Dieser Bindungsstärkenunterschied kann man sich bei der Aufreinigung zunutze machen. Da sich (Histidin)10 stärker bindet, lässt sich zu lysierten Zellen eine höhere Imidazol-Konzentration hinzufügen. Dies erleichtert das Entfernen von Kontaminanten, die andernfalls mit dem getaggten Zielprotein zusammen aufgereinigt werden könnten. Zum optimalen Skalieren der Aufreinigung Histidin-markierter Proteine sollten Sie 20 ml HisPrep FF16/10 Säulen verwenden. Das in HisTrap FF und HisPrep FF16/10 Säulen vorgepackte Medium NI Sepharose 6 Fast Flow ermöglicht hohe Flussraten, was das Scale-up Histidin-getaggter Proteine erleichtert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenbettvolumen 1 ml
Bindungsvermögen Mindestens 40 mg Histidin-getaggtes Protein/ml MediumDas Proteinbindungsvermögen ist je nach Protein unterschiedlich.
Flussrate 4 ml/min (1 ml), 5 ml/min (5 ml)
Material Polypropylen (PP)
Matrix Hochvernetzte Agarose, 6 %
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
Max. Betriebsdruck 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Partikelgröße 34 μm
Menge 100 x 1 ml
Typ Vorgepackte Säule
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3