Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ PlasmidSelect
For the purification of supercoiled DNA to high quality for gene therapy and DNA vaccine applications
438.00 € - 847.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung von superhelikaler DNA vom Forschungsmaßstab bis zur cGMP-Produktion |
---|---|
Produkttyp | Chromatographie-Harz |
Max. Druck | 5 bar (0,5 MPa) |
Matrix | Capto™ PlasmidSelect |
Länge (metrisch) | 2,5 cm |
Produktcode | Marke | Säulenbettvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenbettvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15958862
|
Cytiva
17549911 |
1 mL |
438.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15968862
|
Cytiva
17549912 |
5 mL |
847.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- High-flow purification of supercoiled DNA from research scale to cGMP production
- Flexible process design due to a large operational window of flow velocities and bed heights
- Higher throughput for improved productivity and process economy
- Hydrophilic properties of base matrix prevent non-specific binding
- BioProcess resin supported for industrial applications
- Convenient small-scale purification, process development, and scale-up using prepacked HiTrap™ columns
- Capto™ PlasmidSelect is based on a rigid base matrix, delivering excellent pressure-flow properties to plasmid production
Spezifikation
Aufreinigung von superhelikaler DNA vom Forschungsmaßstab bis zur cGMP-Produktion | |
5 bar (0,5 MPa) | |
2,5 cm |
Chromatographie-Harz | |
Capto™ PlasmidSelect |