Beschreibung
- Praktische vorgepackte Säule für die schnelle, reproduzierbare und einfache Aufreinigung im kleinen Maßstab.
- Hohes Bindungsvermögen, >100 mg MAb/ml Medium.
- Effiziente Aggregatbeseitigung bei hoher Belastung mit monoklonalen Antikörpern.
- Hochauflösendes Zwischenaufreinigen und Polieren auf Grundlage der bewährten Capto Plattform.
- Flexible Konstruktion durch großes Betriebsfenster mit Flussraten und Betthöhen zur einfachen Optimierung und Skalierung.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Vorgepackte HiTrap Capto S ImpAct Säule |
| Menge | 5 x 1 ml |
| Flussrate | 4 ml/min |
| Material | Agarose für hohe Durchflussraten |
| pH-Bereich | 4 bis 12 |
| Partikelgröße | 50 μm |
| Säulentyp | Ionenaustauschsäule |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HiTrap Capto S ImpAct, 1 ml, 5 x 1 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.