Learn More
Cytiva HiTrap™/HiPrep™Säulenzubehör
Artikelnummer. 11726964 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 Packung
8 Packung
Produkttyp:
Steckverbinder
Verschlußstopfen
Packungsgröße:
5 Stück
8 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Produkttyp unitSize
11726964 8 Packung Steckverbinder 8 Stück
11802200 5 Packung Verschlußstopfen 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11726964 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 28401081
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Produkttyp Steckverbinder
Menge 8 Packung
Material Polypropylen
Säulentyp Säulenannahme
Zur Verwendung mit (Anwendung) HiTrap- und HiPrep-Säule (Verbindungssäule zu Akta™ Designsystemen)