Beschreibung
- Vorverpackt mit Capto L-Affinitätschromatographiemedium (Harz)
- Polypropylen-Säulen lassen sich zur Produktivitätssteigerung einfach in Reihe anschließen
- Einfaches Screening und praktische Prozessentwicklung
- Zur Verwendung mit Spritze, Peristaltikpumpe oder Chromatographiesystem
- Maximaler Druck: 5 bar
- 1 und 5 ml-Säulen
BioProcess Medien
- Ligand: Rekombinantes Protein L ( E. coli ), säugetierfrei
- Matrix: Starres, hochvernetztes Agarose
- Durchschnittliche Partikelgröße: 85 μm
- pH-Stabilitätsbereich: 2 bis 10
1 ml-Säulen
- Spalten-ID: 7 mm
- Strömungsgeschwindigkeit: < 500 cm/h 3
5 ml-Säulen
- Spalten-ID: 16 mm
- Strömungsgeschwindigkeit: < 500 cm/h 4
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | HiTrap Protein L-Säule |
| Säulenbettvolumen | 5 ml |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.62 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Menge | 1 x 5 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0.78 in. |
| Höhe (metrisch) | 20 mm |
| Flussrate | < 500 cm/h |
| Material | Polypropylen |
| Ligandentyp | Rekombinantes Protein L (E. coli), säugetierfrei |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- HiTrap Protein L, 1 x 5 ml
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol