Learn More
R&D Systems™ HIV-1 Gag p24 Quantikine ELISA Kit
Beschreibung
The HIV-1 Gag p24 Quantikine ELISA Kit quantifies viral HIV-1 Gag p24 in cell culture supernates (100 μL).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 7,81 bis 500 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.24 pg/mL |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant |
| Gen-ID (Entrez) | 155030 |
| Wirtsspezies | Viral |
| Menge | 1 Kit |
| Probenvolumen | Cell Culture Supernates (100 μL) |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Gesamte Assay-Zeit | 4.5 hr. |