missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals HIV-1 gp120 ELISA Kit (Colorimetric)

Código de producto. 18661521 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
18661521 1 Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18661521 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP280343

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Assay-Bereich 34.38-2200 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 14.47 pg/mL
Produkttyp ELISA Kit (Colorimetric)
Probentyp Recombinant Protein
Spezifität Recognizes both recombinant and natural HIV-1 gp120.
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Sandwich ELISA
Gen-ID (Entrez) 155971
Gensymbol env
Menge 1 Kit
Forschungsgebiet Virology Bacteria and Parasites
Lagerungsbedingungen Storage is content dependent.
Synonym Envelope surface glycoprotein gp120, gp120, gp120 glycoprotein, Human immunodeficiency virus 1, SU, Surface protein
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.