Learn More
IBA Lifesciences™ HIV p24-Gag Peptide KAFSPEVIPMF (HLA-B*5701)
Artikelnummer. 15673948 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15673948 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15673948 Lieferant IBA Lifesciences™ Lieferanten-Nr. 67071901
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Single peptide synthesized as presented by the MHC Class I allele.
HIV p24-Gag peptide KAFSPEVIPMF (HLA-B*5701) is a single peptide for stimulation of T cells. The peptide from human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) p24 group-specific antigen (Gag) is synthesized as it is presented by the MHC class I HLA-B*5701 allele and can be used for targeted in vitro generation and expansion of antigen-specific CD8+ T cells.
  • Peptides have been purified by HPLC using a water and acetonitrile gradient
  • Endotoxin-free
Spezifikation
Reinheit >85%
Endotoxin-Gehalt Endotoxin-free
Zur Verwendung mit (Anwendung) T Cell Stimulation
Lyophilisiert Yes
Menge 1 mg