missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Biomex™ HIV Seroconversion Panels
Biomex™ HIV Seroconversion Panels can be used for various research and investigation applications.
N.V.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | −20°C to -80°C |
---|---|
Beschreibung | Single donor |
Produkttyp | HIV1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15839867
|
Biomex™
SCP-HIV1-001 |
20 x 0.5 mL Vials |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15859867
|
Biomex™
SCP-HIV1-003 |
7 x 1.0 mL Vials |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15899867
|
Biomex™
SCP-HIV1-007 |
9 x 1.0 mL Vials |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15889867
|
Biomex™
SCP-HIV1-006 |
17 x 1.0 mL Vials |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15849867
|
Biomex™
SCP-HIV1-002 |
20 x 1.0 mL Vials |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15879867
|
Biomex™
SCP-HIV1-005 |
25 x 1.0 mL Vials |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
15869867
|
Biomex™
SCP-HIV1-004 |
7 x 1.5 mL Vials |
N.V.
1 Set |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Beschreibung
- Developed to aid diagnostic assay manufacturers and researchers during assay development, evaluation, troubleshooting and post-market surveillance of HIV test systems and methods.
- Can be used for validation of diagnostic assay specificity.
- For Research Use Only.
- Depicts the onset of immune system response to HIV from one individual over a period of time.
- Available defibrinated and filtered.
- Available with Sodium azide (0.095%) added as preservative.
Spezifikation
−20°C to -80°C | |
Single donor | |
HIV1 |