missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA ABC Antibody (W6/32) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30160613
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 mL
Packungsgröße:
0.25 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30160613 0.25 mL 0.25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30160613 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NB10064775JF669

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

HLA ABC Monoclonal antibody specifically detects HLA ABC in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Immunohistochemistry (Frozen),Immunohistochemistry (Paraffin) (Negative),CyTOF,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HLA ABC
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin) (Negative), CyTOF, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon W6/32
Konjugat Janelia Fluor 669
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias A-10 alpha chain, FLJ26655, HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-28 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-9 alpha chain, HLAA, major histocompatibility complex, class I, A, MHC class I antigen A&1, MHC class I antigen A&11, MHC class I antigen A&80
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified human tonsil lymphocyte membranes
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.25 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3105
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.