Learn More
HLA class I ABC Mouse anti-Human, Porcine, Clone: 5C5B7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | HLA class I ABC |
---|---|
Klon | 5C5B7 |
Konzentration | 1.11 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16897505
|
Proteintech
66013-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16887505
|
Proteintech
66013-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
HLA-class I major histocompatibility (MHC) antigens are intrinsic membrane glycoproteins expressed on nucleated cells and noncovalently associated with an invariant beta2 microglobulin. They carry foreign determits important for immune recognition by cytotoxic T cells, thus important for anti-viral and anti-tumour defence. Human HLA-class I antigens are represented by HLA-A, HLA-B and HLA-C molecules.Spezifikation
HLA class I ABC | |
1.11 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HLA A, HLA class I, HLA class I (HLA-A), HLA class I ABC, HLA-A, MHC class I antigen A*3 | |
HLA-A, LOC100515902 | |
IgG2b | |
Protein A | |
Antibody |
5C5B7 | |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Porcine | |
P30443 | |
100515902, 3105 | |
HLA class I ABC Fusion Protein Ag7488 | |
Primary | |
-20°C | |
HLA-A |