Learn More
HLA-DPA1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | HLA-DPA1 |
---|---|
Konzentration | 0.17 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16895604
|
Proteintech
16109-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16885604
|
Proteintech
16109-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 29-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
HLA-DPA1 belongs to the HLA class II alpha chain paralogues. This class II molecule is a heterodimer consisting of an alpha (DPA) and a beta (DPB) chain, both anchored in the membrane. It plays a central role in the immune system by presenting peptides derived from extracellular proteins. Class II molecules are expressed in antigen presenting cells (APC: B lymphocytes, dendritic cells, macrophages). The alpha chain is approximately 33-35 kDa and its gene contains 5 exons. Exon one encodes the leader peptide, exons 2 and 3 encode the two extracellular domains, exon 4 encodes the transmembrane domain and the cytoplasmic tail. Within the DP molecule both the alpha chain and the beta chain contain the polymorphisms specifying the peptide binding specificities, resulting in up to 4 different molecules.Spezifikation
HLA-DPA1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P20036 | |
3113 | |
HLA-DPA1 Fusion Protein Ag9031 | |
Primary | |
-20°C | |
HLA-DPA1 |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DP(W3), DP(W4), HLA DP1A, HLA DPA1, HLA SB alpha chain, HLADP, HLADPA1, HLA-DPA1, HLASB, MHC class II DP3 alpha, MHC class II DPA1 | |
HLA-DPA1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |