Learn More
HLA-DR Maus Anti-Human, Super Bright 436, Klon: LN3, eBioscience™
Monoklonaler Maus-Antikörper
Marke:  Invitrogen 62-9956-42
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16331344
  • 263.00 € / 100 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 10-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Description: The LN3 mAb reacts with the human major histocompatibility complex (MHC) class II, HLA-DR. HLA-DR is expressed on the surface of human antigen presenting cells (APC) including B cells, monocytes, macrophages, DCs, and activated T cells. HLA-DR is a heterodimeric transmembrane protein composed of alpha and beta subunits and plays an important role in the presentation of peptides to CD4+ T lymphocytes. Applications Reported: This LN3 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This LN3 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 μL (0.125 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. Super Bright 436 can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 436 nm. We recommend using a 450/50 bandpass filter, or equivalent. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Staining Buffer (cat. SB-4400) to minimize any non-specific polymer interactions. Excitation: 405 nm; Emission: 436 nm; Laser: Violet Laser
HLA-DR ist wie andere MHC-Klasse-II-Moleküle ein transmembranes Glykoprotein, das aus einer 36-kDa-Alpha-Kette (DRA) und 27-kDa-Beta-Kette (DRB) besteht. Das Alpha-Kettengen enthält 5 Exone. Exon 1 codiert das Führungspeptid, Exone 2 und 3ckodieren die beiden extrazellulären Domänen, Exon 4 codiert die transmembrane Domäne und den cytoplasmatischen Schwanz. DRA hat keine Polymorphismen im Peptid-bindenden Teil und fungiert als einzige Alphakette für DRB1, DRB3, DRB4 und DRB5. Innerhalb des DR-Moleküls enthält die Beta-Kette alle Polymorphismen, die die Peptidbindungsmerkmale definieren. Hunderte von DRB1-Allelen wurden beschrieben und die Typisierung dieser Polymorphismen erfolgt routinemäßig für Knochenmark- und Nierentransplantationen. HLA-DR wird in erster Linie auf Antigen-präsentierenden Zellen wie B-Lymphozyten, Monozyten, Makrophagen, thympischen Epithelzellen und aktivierten T-Lymphozyten exprimiert. Drei Loci, DR, DQ und DP, codieren die wichtigsten exprimierten Produkte der humanen Klasse II-Region. Die humanen MHC-Klasse-II-Moleküle binden intrazellulär verarbeitete Peptide, präsentieren sie T-Helferzellen und nehmen eine entscheidende Rolle bei der Einleitung der Immunantwort ein.
Spezifikation
Spezifikation
HLA-DR
Monoclonal
5 μl/Test
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P01903
HLA-DRA
IgG2b, kappa
100 Tests
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Primary
3122
Flow Cytometry
LN3
Super Bright 436
HLA-DRA