missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA DRB1 Antibody (DA2), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18035746 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18035746 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18035746 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB1002705AF594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

HLA DRB1 Monoclonal specifically detects HLA DRB1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HLA DRB1
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon DA2
Konjugat Alexa Fluor 594
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias Clone P2-beta-3, DR1, DR-1, DR12, DR-12, DR13, DR-13, DR14, DR-14, DR16, DR-16, DR4, DR-4, DR5, DR-5, DR7, DR-7, DR8, DR-8, DR9, DR-9, DRB1, DRw10, DRw11, DRw8, DW2.2/DR2.2, FLJ75017, FLJ76359, HLA class II antigen beta chain, HLA class II histocompatibility antigen, DR-1 beta chain, HLA-DR1B, HLA-DRB, HLA-DRB1*, HLA-DRB2, HLA-DR-beta 1, human leucocyte antigen DRB1, leucocyte antigen DR beta 1 chain, leucocyte antigen DRB1, lymphocyte antigen DRB1, major histocompatibility complex, class II, DR beta 1, MHC class II antigen DRB1*1, MHC class II antigen DRB1*10, MHC class II antigen DRB1*11, MHC class II antigen DRB1*12, MHC class II antigen DRB1*13, MHC class II antigen DRB1*14, MHC class II antigen DRB1*15, MHC class II antigen DRB1*16, MHC class II antigen DRB1*3, MHC class II antigen DRB1*4, MHC class II antigen DRB1*7, MHC class II antigen DRB1*8, MHC class II antigen DRB1*9, MHC class II antigen HLA-DR13, MHC class II HLA-DR beta 1 chain, MHC class II HLA-DR-beta cell surface gly
Gensymbole HLA-DRB1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen The membranes of LKT cells (a B lymphoblastoid cell line)
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3123
Testspezifität DA2 will detect dimers and the beta chain by western blot. DA2 will bind all DR and DP antigens except DR7.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.