Learn More
Abnova™ HLA-DRB4 (Human) Recombinant Protein
Human HLA-DRB4 full-length ORF ( AAH05312, 30 a.a. - 266 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00003126-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16186171
  • 467.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
05-01-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: GDTQPRFLEQAKCECRFLNGTERVWNLIRYIYNQEEYARYNSDLGEYQAVTELGRPDAEYWNSQKDLLERRRAEVDTYCRYNYGVVESFTVQRRVQPKVTVYPSKTQPLQHHNLLVCSVNGFYPGSIEVRWFRNGQEEKAGVVSTGLIQNGDWTFQTLVMLETVPRSGEVYTCQVEHPSMMSPLTVQWSARSESAQSKMLSGVGGFVLGLLFLGTGLFIYFRNQKGHSGLQPTGLLS
Spezifikation
Spezifikation
AAH05312
major histocompatibility complex, class II, DR beta 4
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HLA-DRB4
GST
3126
Wheat germ expression system
25 μg
DRB4, HLA-DR4B
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer