missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HLA G Antibody (mem-G/9) [Alexa Fluor« 488], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30522551 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30522551 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30522551 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP343580AF488

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

HLA G Monoclonal antibody specifically detects HLA G in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Immunohistochemistry,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HLA G
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon mem-G/9
Konjugat Alexa Fluor 488
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias b2 microglobulin, HLA class I histocompatibility antigen, alpha chain G, HLA class I molecule, HLA G antigen, HLA-6.0, HLAG, HLA-G, HLA-G histocompatibility antigen, class I, G, major histocompatibility complex, class I, G, MHC class I antigen G, MHC class Ib antigen, MHC-G, mutant MHC class I antigen, mutant MHC class Ib antigen, sHLA-G, Soluble HLA class I histocompatibility antigen, alpha chain G
Wirtsspezies Mouse
Immunogen The original antibody was generated by immunizing mice with native, properly folded, beta-2-microglubulin (b2m)-associated HLA G. (Uniprot# P17693)
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Autoimmune Diseases, Cancer, Developmental Biology, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Virology Bacteria and Parasites
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3135
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.