missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ HLI 373
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18034712
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18034712 10 mg 10 Milligramm
18084292 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18034712 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3503/10

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hdm2 inhibitor; activates p53-dependent transcription

Inhibitor of Hdm2 ubiquitin ligase (E3). Blocks Hdm2-mediated ubiquitylation and proteasomal degradation of p53; activates p53-dependent transcription. Induces apoptosis in several tumor cell lines that express wild-type p53 such as LOX-IMVI, A549, HT1080 and U2OS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1782531-99-0

Spezifikation

Chemischer Name oder Material HLI 373
Menge 10 mg
Summenformel C18H25Cl2N5O2
Formelmasse 414.33
Reinheit >99%
Molekulargewicht 414.33
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.