Learn More
Tocris Bioscience™ HLI 373
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18084292
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18084292 50 mg 50 Milligramm
18034712 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18084292 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3503/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hdm2 inhibitor; activates p53-dependent transcription
Inhibitor of Hdm2 ubiquitin ligase (E3). Blocks Hdm2-mediated ubiquitylation and proteasomal degradation of p53; activates p53-dependent transcription. Induces apoptosis in several tumor cell lines that express wild-type p53 such as LOX-IMVI, A549, HT1080 and U2OS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1782531-99-0
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HLI 373
Menge 50 mg
Summenformel C18H23N5O2
Formelmasse 414.33
Reinheit >99%
Molekulargewicht 341.415