Learn More
HMC Europe Vertikale Autoklaven:Serie HV
Programmierbare Autoklaven mit Beladung von oben und unterschiedlichen Kammervolumina
8729.05 € - 18502.30 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10344391
|
HMC Europe
20000 |
25 l | HV L25 |
8729.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10408542
|
HMC Europe
20001 |
50 l | HV L50 |
10935.86 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10448922
|
HMC Europe
20003 |
110 l | HV L110 |
18502.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10693211
|
HMC Europe
20002 |
85 l | HV L85 |
16233.37 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Dampfsterilisation verwenden
- Sechs Größen von 25 bis 110 Liter
- Niedrige Höhe, leicht zu beladen
- Tragbar — Rohrleitungen sind nicht erforderlich, können jedoch angeschlossen werden
- Komplettes Sortiment an Bechern, Einsätze und Behälter ist separat erhältlich.
- HV-Serie (zuverlässig, leistungsstark, wirtschaftlich)
- Viele Upgrades sind für unterschiedliche Anforderungen erhältlich.
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Garantie
Zwei Jahre auf Teile; ein Jahr auf Arbeit
Spezifikation
CE | |
Dampfsterilisierung |