Learn More
HNRNPF Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30237275 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30237275 150 μL 150 Mikroliter
30235046 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30237275 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 677011IG150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The HNRNPF antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human HNRNPF. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The HNRNPF antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen HNRNPF
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Klon 2E7A4
Konzentration 500 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole HNRPF; MGC110997; OK/SW-cl.23; mcs94-1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein A purification
Menge 150 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3185
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 46 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1