Learn More
HNRNPH1 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 1A6C2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL488-67375-100UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 17294736
  • 367.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 03-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (hnRNP) complexes which provide the substrate for the processing events that pre-mRNAs undergo before becoming functional, translatable mRNAs in the cytoplasm. HNRNPH1 is one component of hnRNP complex and mediates pre-mRNA alternative splicing regulation [PMID:11003644]. Together with CUGBP1, it inhibits IR pre-mRNA exon 11 inclusion in myoblast [PMID: 16946708].
Spezifikation
Spezifikation
HNRNPH1
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human
IgG1
Immunofluorescence
1A6C2
CoraLite 488
100 μL
3187