Learn More
Tocris™ HODHBt
Artikelnummer. 18738416
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18738416 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18738416 Lieferant Tocris™ Lieferanten-Nr. 6994/100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
STAT5-SUMO protein-protein interaction inhibitor
HODHBt is a STAT5-SUMO protein-protein interaction inhibitor. Blocks SUMOylation of phosphorylated STAT5. Reactivates latent HIV-1 reservoir in central memory T cells (TCM). Increases viral release by ~2.7-fold at a concentration of 100 μM in combination with IL-2 compared to unstimulated cells; reduces size of latent HIV-1 reservoir in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Hydroxy-1,2,3-benzotriazin-4(3 H)-one
CAS 28230-32-2
Menge 100 mg
Löslichkeit Soluble to 100 mM in DMSO and to 50 mM in ethanol
Ziel Antiviral Compounds
Summenformel C7H5N3O2
Formelmasse 163.14
Produkttyp Hemmstoff
Reinheit 98%